Merck
E9134
Sigma-Aldrich
[3,5-diI-Tyr1, D-Ala2, N-Me-Phe4, Gly5-ol]-Enkephalin
≥97% (HPLC)
别名:
3,5-Diiodo-Tyr-D-Ala-Gly-N-Methyl-Phe-Gly-ol, [3,5-Diodo-Tyr1]-DAGO
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H33I2N5O6
分子量:
765.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(NC(=O)C(N)Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(=O)NCC(=O)N(C)C(Cc2ccccc2)C(=O)NCCO
InChI
1S/C26H33I2N5O6/c1-15(32-25(38)20(29)12-17-10-18(27)23(36)19(28)11-17)24(37)31-14-22(35)33(2)21(26(39)30-8-9-34)13-16-6-4-3-5-7-16/h3-7,10-11,15,20-21,34,36H,8-9,12-14,29H2,1-2H3,(H,30,39)(H,31,37)(H,32,38)
InChI 密鑰
HVAFERGAOGMJBF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Selective μ opioid receptor agonist that can be tritiated for receptor binding studies.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3