Merck
E9127
Sigma-Aldrich
1,N6-Ethenoadenosine 5′-monophosphate disodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C12H12N5O7PNa2
分子量:
415.21
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]([C@@H](COP(O)(O)=O)O1)[C@@H](O)[C@@H]1N(C=N2)C3=C2C4=NC=CN4C=N3.[Na]
InChI
1S/C12H14N5O7P.Na.H/c18-8-6(3-23-25(20,21)22)24-12(9(8)19)17-5-14-7-10-13-1-2-16(10)4-15-11(7)17;;/h1-2,4-6,8-9,12,18-19H,3H2,(H2,20,21,22);;
InChI 密鑰
PFRNHZIHKGVNJU-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)