Merck
E5149
Millipore
EMB 肉汤
pH 7.2±0.2 (25 °C)
别名:
伊红亚甲蓝肉汤
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41171606
pH值(酸碱度)
7.2±0.2 (25 °C)
应用
建议用于分离和鉴别革兰氏阴性肠道菌。
组分
组分 (g/L):
动物组织消化物 10.00
磷酸氢二钾 2.00
乳糖 5.00
蔗糖 5.00
伊红-Y 0.40
亚甲蓝 0.065
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Howard, B.J.
Clinical and Pathogenic Microbiology (1994)