Merck
E5137
Supelco
芽子碱 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15NO3 · HCl
CAS号:
分子量:
221.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
藥物控制
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
SMILES 字串
Cl.CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H]([C@@H](O)C2)C(O)=O
生化/生理作用
可卡因的次要代谢物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)