Merck
E5125
Sigma-Aldrich
16α,17α-Epoxyprogesterone
~98%
别名:
16α,17α-Epoxy-4-pregnen-3,20-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H28O3
CAS号:
分子量:
328.45
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
~98%
表单
solid
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5O[C@@]45C(C)=O
InChI
1S/C21H28O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h10,15-18H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1
InChI key
LHNVKVKZPHUYQO-SRWWVFQWSA-N
基因信息
human ... CYP17A1(1586)
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Biosynthesis and metabolism of 16 alpha, 17-epoxy-C21-steroids in rat liver microsomes.
L Siekmann et al.
Journal of steroid biochemistry, 13(10), 1181-1205 (1980-10-01)