Merck
E4138
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-thiouracil
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8N2OS
CAS号:
分子量:
156.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
>99% (TLC)
SMILES 字串
CCC1=CNC(=S)NC1=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)