Merck
E3381
Sigma-Aldrich
[D-Ala2]-Leucine enkephalinamide acetate salt
≥95% (HPLC)
别名:
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-Leu-NH2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H40N6O6
分子量:
568.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
方案
≥95% (HPLC)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(N)=O
InChI
1S/C29H40N6O6.C2H4O2/c1-17(2)13-23(26(31)38)35-29(41)24(15-19-7-5-4-6-8-19)34-25(37)16-32-27(39)18(3)33-28(40)22(30)14-20-9-11-21(36)12-10-20;1-2(3)4/h4-12,17-18,22-24,36H,13-16,30H2,1-3H3,(H2,31,38)(H,32,39)(H,33,40)(H,34,37)(H,35,41);1H3,(H,3,4)/t18-,22+,23+,24+;/m1./s1
InChI key
CQOMFFDBVNJVDP-KBUZRCILSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)