Merck
E2262
Sigma-Aldrich
Estriol 3-carboxymethyl ether
别名:
1,3,5-(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol 3-carboxymethyl ether
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H26O5
CAS号:
分子量:
346.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OCC(O)=O)ccc24
InChI
1S/C20H26O5/c1-20-7-6-14-13-5-3-12(25-10-18(22)23)8-11(13)2-4-15(14)16(20)9-17(21)19(20)24/h3,5,8,14-17,19,21,24H,2,4,6-7,9-10H2,1H3,(H,22,23)/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
InChI 密鑰
SZBWYTRVLQFZGU-UQZPWQSVSA-N
應用
Estriol 3-carboxymethyl ether was coupled to BSA and used as immunogen for raising anti-estriol immunoglobulins.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges