Merck
D9636
Sigma-Aldrich
10-(2′,4′-Dinitrophenylazo)-9-phenanthrol
别名:
DNAF
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H12N4O5
CAS号:
分子量:
388.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
形狀
powder
溶解度
methylene chloride: 1 mg/mL
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)c3ccccc3c4ccccc14
InChI
1S/C20H12N4O5/c25-20-16-8-4-2-6-14(16)13-5-1-3-7-15(13)19(20)22-21-17-10-9-12(23(26)27)11-18(17)24(28)29/h1-11,25H/b22-21+
InChI 密鑰
WIWQKZWDFCJGQY-QURGRASLSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3