主要文件
D9631
Sigma-Aldrich
Dansylsarcosine piperidinium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H18N2O4S · C5H11N
CAS号:
分子量:
407.53
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
储存温度
−20°C
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)