储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=S(NC(C(O)=O)CC1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC3=C2C=CC=C3N(C)C)=O.NC4CCCCC4
InChI
1S/C21H22N2O4S.C6H13N/c1-23(2)19-12-6-11-17-16(19)10-7-13-20(17)28(26,27)22-18(21(24)25)14-15-8-4-3-5-9-15;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-13,18,22H,14H2,1-2H3,(H,24,25);6H,1-5,7H2
InChI key
UKQAFEXLDPTXCR-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门