Merck
D9054
Nunc ® 培养皿
diam. × H 150 mm × 25 mm, surface area 148 cm2, Deep Petri without stacking ring; non-vented, Lab-Tek® petri dish
别名:
culture dishes, disposable petri dishes, plastic petri dishes
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
物料
polystyrene
round
无菌性
sterile
包装
pack of 12 ea
case of 72 ea (Internal pack 12)
制造商/商品名称
Nunc 4014-12
直径× 高度
150 mm × 25 mm
表面积
148 cm^2
148 cm2
吸附类型
non-treated surface
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Nunc Lab-Tek ® 和标准培养皿除支持自动化高通量 (HTS) 应用外,还可优化培养真菌、细菌和其他微生物。
  • 用于培养真菌、细菌和其他微生物
  • 接触皿可用于医院环境采样 (仅供研究使用) 以及食品科学和制药行业
  • 由于完全平整和高度均匀,在自动分配器中表现良好
  • 可用于模制网格线栅
  • 深层培养皿允许更长的培养时间
  • 与自动化系统兼容
请注意: 由于这些器皿由聚苯乙烯(而非玻璃)制成,所以器皿壁可能更薄;这导致外径的尺寸差异约为 10 mm。
法律信息
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)