Merck
D9031
Sigma-Aldrich
P1,P5-Di(adenosine-5′) pentaphosphate, periodate oxidized sodium salt
≥90%
别名:
P1,P5-Di(adenosi 2′,3′-dialdehyde-5′) pentaphosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H25N10O22P5 · xNa+
分子量:
912.34 (free acid basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
化驗
≥90%
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C(OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(OC(C=O)n3cnc4c(N)ncnc34)C=O)C=O)C=O
InChI
1S/C20H25N10O22P5.Na.H/c21-17-15-19(25-7-23-17)29(9-27-15)13(3-33)47-11(1-31)5-45-53(35,36)49-55(39,40)51-57(43,44)52-56(41,42)50-54(37,38)46-6-12(2-32)48-14(4-34)30-10-28-16-18(22)24-8-26-20(16)30;;/h1-4,7-14H,5-6H2,(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42)(H,43,44)(H2,21,23,25)(H2,22,24,26);;
InChI 密鑰
QBBAAZIFWAQHHX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3