Merck
D8691
Sigma-Aldrich
2′, 3′-双脱氧鸟苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N5O3
CAS号:
分子量:
251.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3CC[C@@H](CO)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-4-15(8)6-2-1-5(3-16)18-6/h4-6,16H,1-3H2,(H3,11,13,14,17)/t5-,6+/m0/s1
InChI 密鑰
OCLZPNCLRLDXJC-NTSWFWBYSA-N
應用
美他卡韦(6-O-甲基-2′, 3′-双脱氧鸟苷)是一种逆转录酶抑制剂,对乙型肝炎病毒 (HBV) 具有强效活性;它是一种前体药物,在体内经去甲基和转化为 2′, 3′-双脱氧鸟苷。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)