Merck
D8389
Sigma-Aldrich
1,3-Dielaidin
≥98% (GC)
别名:
1,3-Di(trans-9-octadecenoyl)glycerol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C39H72O5
CAS号:
分子量:
620.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (GC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3