Merck
D8378
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-6-methyl-5-nitropyrimidine
≥98.5%
别名:
5-Nitro-6-methyluracil
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5N3O4
CAS号:
分子量:
171.11
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
化驗
≥98.5%
SMILES 字串
Cc1nc(O)nc(O)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O4/c1-2-3(8(11)12)4(9)7-5(10)6-2/h1H3,(H2,6,7,9,10)
InChI 密鑰
LIVYMRJSNFHYEN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3