Merck
D8256
Sigma-Aldrich
Dansyl-DL-α-amino-n-butyric acid piperidinium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H20N2O4S · C5H11N
分子量:
421.55
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C1CCNCC1.CCC(NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C16H20N2O4S.C5H11N/c1-4-13(16(19)20)17-23(21,22)15-10-6-7-11-12(15)8-5-9-14(11)18(2)3;1-2-4-6-5-3-1/h5-10,13,17H,4H2,1-3H3,(H,19,20);6H,1-5H2
InChI 密鑰
OHJSADPAHLBZEH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3