主要文件
D7689
Sigma-Aldrich
Diquine
≥98%, solid
别名:
1-6-Hexamethylene-bis-(3-benzylquinuclidium)chloride tetrahydrate, Qualidil
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C34H50Cl2N2
CAS号:
分子量:
557.68
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
方案
≥98%
表单
solid
InChI
1S/C34H50N2.2ClH/c1(9-19-35-21-15-31(16-22-35)33(27-35)25-29-11-5-3-6-12-29)2-10-20-36-23-17-32(18-24-36)34(28-36)26-30-13-7-4-8-14-30;;/h3-8,11-14,31-34H,1-2,9-10,15-28H2;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
WOUMHLGSMDVJHS-UHFFFAOYSA-L
生化/生理作用
A nicotinic cholinoreceptor antagonist at the neuromuscular junction; curare-like ganglioblocker.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)