Merck
D7129
Sigma-Aldrich
DNP-β-alanine
别名:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-β-alanine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9N3O6
CAS号:
分子量:
255.18
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC(=O)CCNc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)