主要文件
D7024
Sigma-Aldrich
Dibekacin sulfate salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H37N5O8
CAS号:
分子量:
451.52
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
作用机制
protein synthesis | interferes
储存温度
2-8°C
一般描述
Chemical structure: aminoglycoside
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)