Merck
D6567
Sigma-Aldrich
DRF 2519
≥98% (HPLC), solid
别名:
5-[[4-[2-(4-Oxo-2H-1,3-benzoxazin3(4H)-yl)ethoxy]phenyl]methyl2,4-thiazolidinedione
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H18N2O5S
分子量:
398.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
儲存條件
under inert gas
顏色
white
溶解度
DMSO: ≥10 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1NC(=O)C(Cc2ccc(OCCN3COc4ccccc4C3=O)cc2)S1
生化/生理作用
DRF-2519 is a dual PPARα/γ activator. DRF-2519 has better reduction of plasma insulin, triglyceride, and free fatty acid levels than those treated with rosiglitazone.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)