Merck
D6307
Sigma-Aldrich
6,6′-二硫二烟酸
~85%
别名:
双[3-羧基吡啶] 6,6′-二硫化物, 双[3-羧基吡啶] 6,6′-二硫醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8N2O4S2
CAS号:
分子量:
308.33
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
化驗
~85%
mp
263-265 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(SSc2ccc(cn2)C(O)=O)nc1
InChI
1S/C12H8N2O4S2/c15-11(16)7-1-3-9(13-5-7)19-20-10-4-2-8(6-14-10)12(17)18/h1-6H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI 密鑰
GSASOFRDSIKDSN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Jian-Guo Wang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(1), 374-380 (2006-10-20)
Acetohydroxyacid synthase (AHAS; EC 2.2.1.6) catalyzes the first common step in branched-chain amino acid biosynthesis. This enzyme is an important target for the design of environmental-benign herbicides. Based on the crystal structure of AHAS/sulfonylurea complex, we have carried out computational