Merck
D4393
Sigma-Aldrich
1,6-Dibromo-1,6-dideoxy-D-mannitol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12Br2O4
CAS号:
分子量:
307.97
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O[C@H](CBr)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CBr
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)