Merck
D3639
Sigma-Aldrich
十二胺
别名:
1-氨基十二烷, 月桂胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)11NH2
CAS号:
分子量:
185.35
Beilstein:
1633576
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
蒸汽壓力
64 mmHg ( 170 °C)
bp
247-249 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
密度
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCN
InChI
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
InChI 密鑰
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)