Merck
D3282
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-3-palmitoyl-rac-glycerol
~99%
别名:
1,2-Ditetradecanoyl-3-hexadecanoyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1,2-dimyristate 3-palmitate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C47H90O6
CAS号:
分子量:
751.21
Beilstein:
1811058
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
化驗
~99%
形狀
solid
官能基
ester
ketone
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C47H90O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-23-26-28-31-34-37-40-46(49)52-43-44(53-47(50)41-38-35-32-29-25-21-18-15-12-9-6-3)42-51-45(48)39-36-33-30-27-24-20-17-14-11-8-5-2/h44H,4-43H2,1-3H3
InChI 密鑰
AMXRERGJDVUTMF-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3