Merck
D3161
Sigma-Aldrich
1-癸烯
~96% (GC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7CH=CH2
CAS号:
分子量:
140.27
Beilstein:
1737236
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
蒸汽密度
4.84 (vs air)
蒸汽壓力
1.6 mmHg ( 23.8 °C)
化驗
~96% (GC)
自燃溫度
455 °F
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
166.5-173.5 °C (lit.)
mp
−66.3-−66 °C (lit.)
密度
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI 密鑰
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
111.2 °F - closed cup
閃點(°C)
44.0 °C - closed cup