About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14N5O6P · xNa+
CAS号:
分子量:
331.22 (free acid basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
~98%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3CC(OP(O)(O)=O)C(CO)O3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3