Merck
D3032
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-3-lauroyl-rac-glycerol
~99%
别名:
1,2-Ditetradecanoyl-3-dodecanoyl-rac-glycerol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C43H82O6
分子量:
695.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
方案
~99%
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)