D2887
1 of 10
Sigma-Aldrich
17850
环丙沙星
Supelco
PHR1167
CRM47885
Supelco 37种脂肪酸甲酯混标 CRM
BP670
诺氟沙星
N9890
PHR1614
Z742653
Tube-O-DIALYZER™ mini dialysis system
581322-U
Ascentis ® C18 HPLC 色谱柱
CRM46304
黄曲霉毒素混合物
PHR1044
盐酸环丙沙星
−20°C
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?