Merck
D2407
Sigma-Aldrich
1,2-Distearoyl-3-oleoyl-rac-glycerol
~99%
别名:
1,2-Dioctadecanoyl-3-(cis-9-octadecenoyl)-rac-glycerol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C57H108O6
CAS号:
分子量:
889.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
方案
~99%
表单
solid
官能团
ester
运输
ambient
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C57H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25,28,54H,4-24,26-27,29-53H2,1-3H3/b28-25+
InChI key
YFFIQXNTTVSKJC-AZPGRJICSA-N
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)