Merck
D2380
Sigma-Aldrich
DNP-L-valine
别名:
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-valine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H13N3O6
CAS号:
分子量:
283.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C(Nc1ccc(cc1N(=O)=O)N(=O)=O)C(O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)