主要文件
D1894
Sigma-Aldrich
N,N ′-二甲基乙二胺
~95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
化驗
~95%
儲存溫度
2-8°C
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
78.8 °F - closed cup
閃點(°C)
26 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)