儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OCC1OC(Oc2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)C(F)C(O)C1O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Journal of the American Chemical Society, 109, 7530-7530 (1987)