Merck
D1301
Sigma-Aldrich
S-(4,5-二甲氧基-2-硝基苄基)异硫脲溴化物
≥97%
别名:
2-(4,5-二甲氧基-2-硝基苄基)-2-异硫脲 氢溴酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H2(OCH3)2CH2SC(=NH)NH2 · HBr
分子量:
352.20
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥97%
mp
230-231 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Br[H].COc1cc(CSC(N)=N)c(cc1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H13N3O4S.BrH/c1-16-8-3-6(5-18-10(11)12)7(13(14)15)4-9(8)17-2;/h3-4H,5H2,1-2H3,(H3,11,12);1H
InChI 密鑰
LOQPMIGKYIVTQT-UHFFFAOYSA-N