Merck
D1018
Sigma-Aldrich
2,3:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose
别名:
D-Fructopyranose diacetonide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H20O6
CAS号:
分子量:
260.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1(C)O[C@@H]2CO[C@@]3(CO)OC(C)(C)O[C@H]3[C@@H]2O1
InChI
1S/C12H20O6/c1-10(2)15-7-5-14-12(6-13)9(8(7)16-10)17-11(3,4)18-12/h7-9,13H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9+,12+/m1/s1
InChI 密鑰
PSSHGMIAIUYOJF-XBWDGYHZSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3