Key Documents
D0539
Sigma-Aldrich
4-(α-[2,4-Dimethoxyphenyl]-Fmoc-aminomethyl)phenoxy resin
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
標籤範圍
0.4-0.5 mmol per g resin
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
應用
For solid-phase synthesis of peptide amides using FMOC protection.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Rink, H.
Tetrahedron Letters, 28, 3787-3787 (1987)