Merck
D0528
Sigma-Aldrich
Deoxyrhapontin from rhubarb root
~99%
别名:
3,5-Dihydroxy-4′-methoxystilbene 3-O-β-D-glucoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H24O8
CAS号:
分子量:
404.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
化驗
~99%
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)\C=C\c2cc(O)cc(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)c2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3