Merck
D0252
Sigma-Aldrich
4,6-Diamino-2-hydroxypyrimidine hemisulfate salt
别名:
6-Aminocytosine hemisulfate salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C4H6N4O · 1/2H2SO4
分子量:
175.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
溶解度
aqueous buffer: soluble
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.Nc1cc(N)nc(O)n1.Nc2cc(N)nc(O)n2
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-2-1-3(6)8-4(9)7-2;1-5(2,3)4/h2*1H,(H5,5,6,7,8,9);(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
ZLSLDSHQBJEJBG-UHFFFAOYSA-N