Merck
D0126
Sigma-Aldrich
2′-Deoxyinosine 5′-monophosphate sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N4O7P · xNa+
CAS号:
分子量:
332.21 (free acid basis)
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
≥97% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(O)=O)n2cnc3C(=O)N=CNc23
InChI
1S/C10H13N4O7P.2Na/c15-5-1-7(21-6(5)2-20-22(17,18)19)14-4-13-8-9(14)11-3-12-10(8)16;;/h3-7,15H,1-2H2,(H,11,12,16)(H2,17,18,19);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,7+;;/m0../s1
InChI 密鑰
VDPLPYMIJCLJEF-OJSHLMAWSA-L
應用
2′-Deoxyinosine 5′-monophosphate (dIMP) is generated in DNA upon the deamination of adenosine. 2′-Deoxyinosine 5′-monophosphate may be used to study nitrosative deamination processes.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3