Merck
CS0008
Sigma-Aldrich
酶促蛋白生物素化试剂盒
for biotinylation of up to 20 mg target protein
别名:
Biotin labeling kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
品質等級
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
生物素化蛋白用于各种应用,如结合分析、生物染色和蛋白纯化。虽然化学生物素化方法很常见,但由于这些方法的随机性,它们存在一些挑战,包括部分标记和高批次之间的变异。此外,缺乏对生物素化位点的控制可能会影响生物素化蛋白的活性。酶促蛋白生物素化试剂盒允许使用特定的生物素连接酶进行直接和特异性生物素化。该试剂盒包含最多20 g重组靶蛋白的体外生物素化所需的所有组分。生物素化由酶BirA生物素连接酶介导,在几个标签的环境下将生物素均匀地连接到赖氨酸残基,如AviTag和Biotag。该试剂盒已在广泛条件下成功测试,包括:
  • 4 °C至30 °C的温度
  • 6.0到9.0的pH值
  • 50至500 mM的NaCl浓度
该试剂盒包括链霉亲和素,可用于评估生物素化程度。试剂盒还包括BLPR标记的蛋白作为阳性对照。
支持计算器(点击这里下载计算器excel文件):将根据您的实验需要计算所需的试剂。
法律資訊
AviTag is a trademark of Avidity, LLC