主要文件
CLS71014
Pyrex® certified volumetric pipette, color-coded, Class A
red, volume 4.0 mL, accuracy: 0.01 mL
别名:
Corning® pipette, CRT/SR, 4 mL, Corning® 7101, Corning® 7101
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
物料
borosilicate glass
red
特点
class A
graduation
包装
pack of 2 ea
case of 6 ea
制造商/商品名称
Corning 7101-4
体积测量范围
4.0 mL, accuracy: 0.01 mL
长度
370 mm
容量
4.0 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)