主要文件
CLS6406500FO
PYREX® replacement Squibb separatory funnel w/o valve and stopper
pack of 4 ea
别名:
equipment replacement accessory
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121809
包装
pack of 4 ea
制造商/商品名称
Corning 6406-500FO
容量
500 mL
体积
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
These economy Squibb separatory funnel replacements do not have a Polytetrafluorethylene (PTFE) valve assembly or polyethylene stopper.
法律信息
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)