Merck
CLS4872
Corning® Costar®试剂储液槽
white polystyrene, capacity 100 mL, pack of 200 ea (Bulk)
别名:
Pipette tips for Velocity
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121522
NACRES:
NB.14
材料
U-bottom bottom
white polystyrene
無菌
sterile
包裝
pack of 200 ea (Bulk)
製造商/商標名
Corning 4872
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Corning® Costar® 一次性试剂储罐用于多通道移液器的反复加液。这些储罐不是热原,并且没有 DNase/RNase 污染。
應用
Corning® Costar®储液槽适合搭配多通道移液器使用,将槽中的样品、缓冲液或试剂方便地移液到酶联免疫吸附测定(ELISA)微孔板中。
特點和優勢
  • 一次性无菌槽,用于高效移液
  • 无热原
  • 不含DNase/RNase污染
  • 白色改性聚苯乙烯材质
  • 方便的100 mL容量
  • 适配各种多道移液器
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.