Merck
CLS4071
Corning® Lambda® plus单通道移液器
volume 0.5-10 μL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
特點
autoclavable
single-channel
製造商/商標名
Corning 4071
體積測量範圍
0.5-10 μL
容積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lambda is a registered trademark of Corning, Inc.
访问文档库
相关内容
PFAS,也被称为“永久化学物质”,会在环境中永久性存在,威胁人类健康。我们提供PFAS定量的环境监测工具,助力研究人员、监管人员和实验室的PFAS检测。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.