一般描述
Corning提供了一套完整的聚丙烯储存系统,包括板、模块和储存垫。
所有板和模块均由聚丙烯制成,具有耐溶剂性,是化合物库、组合化学和基因组学应用的理想选择。96孔聚丙烯板符合行业标准尺寸。这些板有圆底、平底和V形底形式,可满足各种测定和储存需求。
所有板和模块均由聚丙烯制成,具有耐溶剂性,是化合物库、组合化学和基因组学应用的理想选择。96孔聚丙烯板符合行业标准尺寸。这些板有圆底、平底和V形底形式,可满足各种测定和储存需求。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.