主要文件
CL11400
Sigma-Aldrich
DMT-locMeC(bz) Phosphoramidite
别名:
DMT-locMeC(bz) Phosphoramidite
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H54N5O9P
分子量:
875.94
UNSPSC代码:
41116105
生物来源
non-animal source (BSE/TSE no Risk)
质量水平
产品线
Proligo Reagents
方案
≥98.0% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
表单
powder
杂质
≤3 wt. % Residual Solvent Content
<0.4 wt. % water content (Karl Fischer)
<0.5% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
颜色
white to off-white
溶解性
acetonitrile: 0.2 M, clear, colorless
吸附
<0.1 in acetonitrile at 0.2 m
λ
conforms (UV/VIS Identity)
适用性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
储存温度
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)