Merck
C9640
Sigma-Aldrich
Z-DL-Trp
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H18N2O4
CAS号:
分子量:
338.36
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCc3ccccc3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)