Merck
C8501
Sigma-Aldrich
Z-Gly-Gly-Leu
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H25N3O6
CAS号:
分子量:
379.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)CC(NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3