Merck
C8133
Sigma-Aldrich
5-氯-7-碘-8-羟基喹啉
~95%
别名:
5-氯-8-羟基-7-碘喹啉, 氯碘喹啉, 氯碘羟喹
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H5ClINO
CAS号:
分子量:
305.50
Beilstein:
153637
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
~95%
SMILES 字串
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
InChI 密鑰
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges