Merck
C7136
Sigma-Aldrich
Coproporphyrin I tetraethyl ester
from bovine porphyric feces
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H54N4O8
CAS号:
分子量:
766.92
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
生物源
bovine porphyric feces
&epsilon ;(消光係數)
1,800-2,300 at 400 nm in chloroform at 1% (actual value given on label)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCOC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5CCC(=O)OCC)c(C)c4CCC(=O)OCC)c(C)c3CCC(=O)OCC